Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 konduktivitetsmålere
Artikelnummer. 15523380
Skift visning
Type:
Ledningsmåler
Måler med standardkit
Pakningsstørrelse:
1 enhed
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15523380 Ledningsmåler -
15533380 Måler med standardkit 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15523380 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9955.00 DKK
    8570.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1384.04 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Indeholder
Installation QuickGuide, μ1413 S/cm og 12,88mS/cm standardposer
Kompakt bordmåler giver højkvalitets ledningsevnemålinger med et enkelt klik på en knap
  • Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
  • Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
  • Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • RS232 eller USB porte til at eksportere data direkte enten til en printer eller en PC til videre behandling
  • Étpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder, manuel cellekonstant indgang
  • Mini-DIN sensorinput
  • Har analog udgang, automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
  • Ledningsevneområde: 0,01 μS/cm til 500 mS/cm
  • Ledningsevneopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Ledningsevnenøjagtighed: ±0,5 % af den målte værdi
  • TDS-interval: 0,01 mg/L til 300 g/L
  • TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
  • TDS-nøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi
  • Saltholdighedsområde: 0,00 til 42 PSU
  • Saltholdsopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Saltholdighedsnøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/°C til 10,00%/°C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, nuværende kalibrering
  • Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
  • Vægt: 0,63 kg (1,4 lb)
Applikationer:
  • Kun FP30-måler: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
  • FP30 Standardkit: Velegnet til vandige prøver med mellem- til høj ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt FiveEasy Plus FP30-Basic
Inkluderer FP30 måler, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 1413 mS/cm og 12,88 mS/cm), testcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af den målte værdi
Til brug med (applikation) Applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke inkluderet i et sæt
Måletilstande Ledningsevne
Kalibrering Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder, manuel celle konstant input
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 500 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) Automatisk rækkevidde
Temperaturkompensation Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 42 PSU
Rækkevidde (TDS) 0 mg/L til 300 mg/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) 0,3 °C
Display Type LCD
Hukommelse 200 målinger, aktuel kalibrering
Datapunkter 200
Datastyringsdetaljer RS232 eller USB havne
Indgange Mini-DIN
Dimensioner (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
Vægt (metrisk) 0.63 kg
Vægt (engelsk) 1.4 lb.
Model- FP30
Type Ledningsmåler
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz