Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-målere
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
F2 standardsæt
Meter with Bio Kit
Meter with TRIS Kit
pH-måler
pH/ORP bænkmåler mikrosæt
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Beskrivelse
Indeholder
LE410 sensor, hurtig installationsvejledning, pH-bufferstartpakke
- Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
- Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
- Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
- Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
- RS232- eller USB-porte til at eksportere data direkte enten til en printer eller en pc til yderligere behandling
- ATC- og MTC-temperaturkompensation
- Fempunkts (maks.) lineær kalibrering med fire foruddefinerede buffergrupper
- BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm sensorindgange
- Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
- Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
- pH-område: -2,00 til 16,00
- pH-resolution: 0,01/0,1
- pH-nøjagtighed: ±:0,01
- mV-rækkevidde: 2000 til 2000 mV
- mV-resolution: 1 mV
- mV-nøjagtighed: ±1 mV
- Temperaturområde: -5 til +105°C (23 til 221°F)
- Temperaturresolution: 0,1°C
- Temperaturnøjagtighed: 0,3°C
- Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, aktuel kalibrering
- Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
- Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
- Vægt: 0,63 kg (1,4 lb.)
Applikationer:
- Kun FP20-måler: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke er inkluderet i et sæt
- FP20 standardsæt: Velegnet til en bred vifte af generelle vandige prøver
- FP20 biosæt: Velegnet til hurtige resultater i vandige prøver såsom syrer, baser
- FP20 mikrosæt: Velegnet til små prøver i hætte- og reagensglas
- FP20 TRIS Kit: Velegnet til krævende, snavsede prøver såsom emulsioner, olieholdige prøver, spildevand, TRIS
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | FiveEasy Plus FP20-Bio |
| Inkluderer | FP20 pH-måler, LE410 pH-sensor, elektrodeholder, 2 bufferposer hver til pH 4,01, 7 og 10,01, testcertifikat, pH-målevejledning |
| Nøjagtighed (temperatur) | 0,3 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Datastyringsdetaljer | RS232, USB |
| Til brug med (applikation) | Hurtige resultater i vandige prøver såsom syrer, baser |
| Kalibrering | Lineær/segmenteret |
| Område (pH) | -2 til 16 |
| Opløsning (pH) | 0.01, 0.1 |
| Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Filstørrelse: 3.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-målere >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion