Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-målere
Artikelnummer. 15563360
Skift visning
Type:
Meter med Bio tromme
Måler med TRIS-kit
Måler med mikrokit
Måler med standardkit
pH-meter
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15563360 Måler med standardkit Hver
15583370 Måler med mikrokit 1 enhed
15593370 Måler med TRIS-kit 1 enhed
15573360 Meter med Bio tromme Hver
15553360 pH-meter 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15563360 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266628
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9356.93 DKK
    8447.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 909.20 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
LE438 sensor, hurtig installationsvejledning, pH-bufferstartpakke
Kompakt bordmåler giver højkvalitets pH/mV-målinger med et enkelt tryk på en knap.
  • Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
  • Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
  • Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • RS232 eller USB porte til at eksportere data direkte enten til en printer eller en PC til videre behandling
  • ATC- og MTC-temperaturkompensation
  • Fempunkts (maks.) kun lineær kalibrering med fire foruddefinerede buffergrupper
  • BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm sensorindgange
  • Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
  • pH-område: -2,00 til 16,00
  • pH-resolution: 0,01/0,1
  • pH-nøjagtighed: ±:0,01
  • mV-rækkevidde: 2000 til 2000 mV
  • mV-resolution: 1 mV
  • mV nøjagtighed: ±1mV
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: 0,3 °C
  • Hukommelsesstørrelse: 200 målinger, nuværende kalibrering
  • Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
  • Vægt: 0,63 kg (1,4 lb)
Applikationer:
  • Kun FP20-måler: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke er inkluderet i et sæt
  • FP20 standardsæt: Velegnet til en bred vifte af generelle vandige prøver
  • FP20 Bio Kit: Velegnet til hurtige resultater i vandige prøver som syrer og baser
  • FP20 mikrosæt: Velegnet til små prøver i hætte- og reagensglas
  • FP20 TRIS Kit: Velegnet til krævende, snavsede prøver såsom emulsioner, olieholdige prøver, spildevand, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveEasy Plus FP20-Std
Inkluderer FP20 pH-måler, LE438 pH-sensor, 2 bufferposer hver til pH 4,01, 7 og 10,01, testcertifikat, pH-målevejledning, elektrodeholder,
Nøjagtighed (temperatur) 0,3 °C
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Datastyringsdetaljer RS232, USB
Til brug med (applikation) Bredt udvalg af generelle vandige prøver
Kalibrering Lineær/segmenteret
Område (pH) -2 til 16
Opløsning (pH) 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) 2000 til 2000
Opløsning (mV) 1mV
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 23 °F til 221 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Hukommelse 200 målinger, aktuel kalibrering
Indgange BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm sensorer
Dimensioner (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
Vægt (metrisk) 0.63 kg
Vægt (engelsk) 1.4 lb.
Model- FP20
Sondetype LE438 pH-sensor
Temperaturkompensation ATC og MTC
Type Måler med standardkit
Spænding 120/240 V
Frekvens 50/60 Hz