Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F30 ledningsevnemålere
Artikelnummer. p-7070338
Skift visning
Type:
pH-meter
pH-måler med standardkit
Pakningsstørrelse:
1 enhed
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15503380 pH-meter 1 enhed
15513380 pH-måler med standardkit 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15503380 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266942
Indeholder
Installation QuickGuide, μ1413 S/cm og 12,88mS/cm standardposer
Kompakt bordmåler giver højkvalitets ledningsevnemålinger med et enkelt klik på en knap
  • Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
  • Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
  • Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • Étpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
  • Mini-DIN sensorinput
  • Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
  • Ledningsevneområde: 0,01 μS/cm til 200 mS/cm
  • Ledningsevneopløsning: Automatisk rækkevidde
  • Ledningsevnenøjagtighed: ±0,5 % af den målte værdi
  • TDS-interval: 0,01 mg/L til 200 g/L
  • TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
  • TDS-nøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C (32° til 212 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: 0,5 °C
  • Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/°C til 10,00%/°C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
  • Hukommelsesstørrelse: nuværende kalibrering
  • Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
  • Vægt: 0,63 kg (1,4 lb)
Applikationer:
  • Kun F30-meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
  • F30 Standardudstyr: Velegnet til vandige prøver med mellem- til høj ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveEasy F30-Basic
Inkluderer F30 pH-meter, elektrodeholder, 1 hver buffer 1413mS/cm og 12,88mS/cm standardposer, testcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af den målte værdi
Til brug med (applikation) Applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke inkluderet i et sæt
Måletilstande Ledningsevne
Kalibrering Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 200 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) Automatisk rækkevidde
Temperaturkompensation Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 42 PSU
Rækkevidde (TDS) 0 mg/L til 300 mg/L
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) 0,5 °C
Display Type LCD
Hukommelse Aktuel kalibrering
Datapunkter 200
Indgange Mini-DIN
Dimensioner (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
Vægt (metrisk) 0.63 kg
Vægt (engelsk) 1.4 lb.
Model- F30
Type pH-meter
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz