Indeholder
LE703 sensor, installation QuickGuide, μ1413 S/cm og 12,88mS/cm standardposer
- Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
- Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
- Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
- Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
- Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder
- Mini-DIN sensor indgang
- Har automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
- Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
- Ledningsevneområde: 0,01 μS/cm til 200mS/cm
- Ledningsevne Opløsning: Automatisk rækkevidde
- Konduktivitetsnøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
- TDS-interval: 0,01mg/L til 200g/L
- TDS-opløsning: Automatisk rækkevidde
- TDS-nøjagtighed:± 0,5 % af den målte værdi
- Temperaturområde: 0° til 100 °C (32° til 212 °F)
- Temperaturopløsning: 0,1 °C
- Temperaturnøjagtighed: 0,5 °C
- Temperaturkompensation: Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C
- Hukommelsesstørrelse: aktuel kalibrering
- Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
- Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
- Vægt: 0,63 kg (1,4 lb.)
- Kun F30 Meter: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
- F30 standardsæt: Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | FiveEasy F30-Std |
| Inkluderer | F30 pH-meter, LE703 pH-sensor, elektrodeholder, 1 buffer hver 1413mS/cm og 12,88mS/cm standardposer, testcertifikat |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±0,5 % af den målte værdi |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til vandige prøver med middel til høj ledningsevne |
| Måletilstande | Ledningsevne |
| Kalibrering | Etpunktskalibrering med tre foruddefinerede standarder |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,01μ S/cm til 200 mS/cm |
| Opløsning (ledningsevne) | Automatisk rækkevidde |
| Temperaturkompensation | Lineær: 0,00%/° C til 10,00 %/° C, referencetemperatur: 20° og 25 °C |
| Rækkevidde (saltholdighed) | 0 to 42 psu |
| Vis mere |