Få mere at vide
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-målere
Artikelnummer. p-7070336
Skift visning
Type:
Måler med standardkit
pH-meter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15490324 pH-meter Hver
15543360 Måler med standardkit Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490324 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30266658
Indeholder
F20 pH-meter, elektrodeholder, pH-bufferstartpakke, testcertifikat, pH-målevejledning. (Elektrode medfølger ikke.)
Kompakt bordmåler giver højkvalitets pH/mV-målinger med et enkelt tryk på en knap
  • Kompakt, pladsbesparende design med ABS-hus
  • Fjern sensorholderen efter brug og opbevar den på siden af måleren
  • Stort, velstruktureret 4,3 tommer segmenteret LCD-display giver nem visning
  • Intuitiv knapkonfiguration og enkel menu for nem betjening
  • ATC- og MTC-temperaturkompensation
  • Trepunkts (maks.) lineær kalibrering med fire foruddefinerede buffergrupper
  • BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm sensorindgange
  • Har analog udgang, automatisk og manuel endepunktsregistrering, akustisk endepunktssignal, visuelt endepunktssignal
  • Ideel til en bred vifte af laboratorieapplikationer
Specifikationer:
  • pH-område: 0,00 til 14,00
  • pH-resolution: 0,01
  • pH-nøjagtighed: ±:0,01
  • mV-rækkevidde: 2000 til 2000 mV
  • mV-resolution: 1 mV
  • mV nøjagtighed: ±1mV
  • Temperaturområde: 0° til +100 °C (32° til 212 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C
  • Temperaturnøjagtighed: 0,5 °C
  • Hukommelsesstørrelse: nuværende kalibrering
  • Strømforsyning: 100 til 240V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Dimensioner: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
  • Vægt: 0,63 kg (1,4 lb)
Applikationer:
  • Kun F20-måler: Velegnet til applikationer, der kræver en specifik sensor, der ikke er inkluderet i et sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FiveEasy F20-Basic
Inkluderer F20 pH-måler, elektrodeholder, 1 bufferposet hver for pH 4,01, 7, 9,21 og 10,01, testcertifikat, pH-målevejledning
Nøjagtighed (temperatur) 0,5 °C
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Til brug med (applikation) Applikationer, der kræver en specifik sensor, som ikke inkluderet i et sæt
Kalibrering Lineær
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) 2000 til 2000
Opløsning (mV) 1mV
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Hukommelse Aktuel kalibrering
Indgange BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm sensorer
Dimensioner (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 tommer)
Vægt (metrisk) 0.63 kg
Vægt (engelsk) 1.4 lb.
Model- F20
Temperaturkompensation ATC og MTC
Type pH-meter
Spænding 120/240 V
Frekvens 50/60 Hz