Få mere at vide
Cole-Parmer™ Fem-positions omrører
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
800 ml/position
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hver omrøringsposition styres individuelt, så du kan udføre forskellige blandingsapplikationer samtidigt
- Stir bar vil ikke —danse unikke U-formede magnetholdere
- rør stangen godt rundt
- Betjeningsknapperne på frontpanelet er placeret for at forhindre dig i at røre ved varmepladen
- Korrosionsbestandig keramisk topplade
- Trinløs hastighedskontrol giver jævn omrøring til 1500 rpm
- Inkluderer 6 fods ledning med stik
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 5 |
| Topplademateriale | Keramisk |
| Volumen | 800 ml/position |
| Spænding | 230 VAC |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.43 cm |
| Længde (engelsk) | 17,5'' |
| Længde (metrisk) | 44.45 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Vis mere |