Få mere at vide
SCAT™ Polypropylene Fitting
Artikelnummer. 18616478 Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Artikelnummer. 18616478
Brand: SCAT™ 107165
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT beslag fås i følgende versioner:
  • PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
  • Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Type Prop
Farve Farveløs
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Til brug med (applikation) Håndtering af opløsningsmidler
Emballagemængde 5 Pk.
Trådstørrelse UNF 1/4 tommer 28G
Til brug med SCAT Sikkerhedshætter
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoclavable