Få mere at vide
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
3.2 mm
Farve:
Black
Colorless
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fitting |
| Farve | Colorless |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Solvent Handling |
| Til brug med | Capillary (1.6 mm OD) |
| Materiale | PFA |
| Autoklaverbar | Autoclavable |