Få mere at vide
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Beskrivelse
SCAT beslag fås i følgende versioner:
- PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
- Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Til brug med | Kapillær |
| Materiale | PTFE |
| Autoklaverbar | Autoclavable |