Beskrivelse
SCAT™ Fittings fås i følgende versioner:
- PFA-fitting med integreret ferrule i forskellige farver og diametre
- Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stik |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 til 6 mm |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af opløsningsmidler |
| Til brug med | 4 til 6 mm ID rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |