Få mere at vide
SCAT™ Curved Fittings for HPLC Systems
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 to 11.5 mm
6.4 to 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT beslag fås i følgende versioner:
- PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
- Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stik |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 to 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af opløsningsmidler |
| Til brug med | 6,4 til 8 mm ID rør |
| Materiale | PTFE |
| Autoklaverbar | Autoclavable |