Få mere at vide
SCAT™ Fittings til HPLC-systemer
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 til 3 mm
3 to 4 mm
4 til 6 mm
6.4 to 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT beslag fås i følgende versioner:
- PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
- Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stik |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 til 3 mm |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af opløsningsmidler |
| Til brug med | 2 til 3 mm ID rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoclavable |