Få mere at vide
SCAT™ Fittings til HPLC-systemer
Artikelnummer. 10773882 Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 til 3 mm
3 to 4 mm
4 til 6 mm
6.4 to 8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10773882
Brand: SCAT™ 160142
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut dine HPLC kapillærer sikkert og tæt til din SCAT™ system. SCAT™ PFA-fittings er kemisk resistente og passer til sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter. Fås til forskellige kapillærstørrelser.
SCAT beslag fås i følgende versioner:
  • PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
  • Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Type Stik
Farve Hvid
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 to 8 mm
Til brug med (applikation) Håndtering af opløsningsmidler
Til brug med Sikkerhedsaffaldshætter, HPLC- og UHPLC-systemer
Materiale PTFE