Få mere at vide
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
3.2 mm
Farve:
Farveløs
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Montering |
| Farve | Farveløs |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Solvent Handling |
| Emballagemængde | 5 Fittings |
| Til brug med | Sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, HPLC- og UHPLC-systemer |
| Materiale | PFA |
| Autoklaverbar | Autoclavable |