Få mere at vide
SCAT™ PTFE Fitting
Artikelnummer. 10691894 Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10691894
Brand: SCAT™ 107043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT beslag fås i følgende versioner:
  • PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
  • Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Type Montering
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Til brug med (applikation) Håndtering af opløsningsmidler
Til brug med Sikkerhedshætter, Sikkerhedsaffaldshætter
Materiale PTFE
Autoklaverbar Autoclavable