Få mere at vide
SCAT™ PFA Fitting
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
SCAT beslag fås i følgende versioner:
- PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
- Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Montering |
| Farve | Violet |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af opløsningsmidler |
| Emballagemængde | 5 Beslag |
| Til brug med | Sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, HPLC- og UHPLC-systemer |
| Materiale | PFA |
| Autoklaverbar | Autoclavable |