Få mere at vide
SCAT™ Polypropylen blindstik til kapillærforbindelse
Artikelnummer. 18626488 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4-28 UNF
Artikelnummer. Trådstørrelse
18626488 1/4-28 UNF
1 options
Artikelnummer. 18626488 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 DKK
    150.75 DKK / 1 ark
    Spare 14.25 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilslut dine HPLC kapillærer sikkert og tæt til din SCAT™ system. SCAT™ PFA-fittings er kemisk resistente og passer til sikkerhedshætter og sikkerhedsaffaldshætter. Fås til forskellige kapillærstørrelser.
SCAT™ Fittings fås i følgende versioner:
  • PFA-fitting med integreret ferrule i forskellige farver og diametre
  • Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Type Prop
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Håndtering af opløsningsmidler
Emballagemængde 5 Pk.
Trådstørrelse 1/4-28 UNF
Til brug med SCAT Sikkerhedshætter