Få mere at vide
SCAT™ Fittings til HPLC-systemer
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
Beskrivelse
SCAT beslag fås i følgende versioner:
- PFA armatur med integreret hylster i forskellige farver og diametre
- Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Montering |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af opløsningsmidler |
| Til brug med | Bølgeformet rør (8 mm ID, 11 mm OD) |
| Materiale | PTFE |
| Autoklaverbar | Autoclavable |