Få mere at vide
Value Plastics Monteringsmanifold med 200 serie modhager, polypropylen
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
Konstrueret af ADCF polypropylen. Brug modhager i 200-serien til højtryksapplikationer. Fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder under en ISO 9001:2000 kvalitetskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Udløbsport | Slange Barb Union Manifold |
| Steriliseringsmetode | 121 °C |
| Form | Manifold |