Få mere at vide
Masterflex™ PVC-rør med Luer-ender
Artikelnummer. 11752673
Samlet længde (metrisk):
609 mm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11752673
Brand: Masterflex™ 3060060
Brug denne slange til en række forskellige anvendelser. Cole-Parmer™ PVC-slange med Luer-ender er ekstremt fleksibel, gennemsigtig og modstandsdygtig over for oxidation, bakterier og en bred vifte af kemikalier.
  • High pressure tubing has luer fittings at each end— male luer lok x female luer
  • Varying lengths from 10 to 48 in.
  • Sterilize by ETO
This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.5 mm
Materiale PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 30.4 mm
Samlet længde (metrisk) 609 mm
Emballagemængde 5 Pack
Sterilitet Sterile
Maksimalt tryk 500 psi