Få mere at vide
Masterflex™ PVC-rør med Luer-ender
Samlet længde (metrisk):
609 mm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- High pressure tubing has luer fittings at each end— male luer lok x female luer
- Varying lengths from 10 to 48 in.
- Sterilize by ETO
This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.5 mm |
| Materiale | PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30.4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 609 mm |
| Emballagemængde | 5 Pack |
| Sterilitet | Sterile |
| Maksimalt tryk | 500 psi |