Få mere at vide
Masterflex™ PVC-rør med Luer-ender
Artikelnummer. 11702663
Samlet længde (metrisk):
609 mm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11702663
Brand: Masterflex™ 3060062
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Brug denne slange til en række forskellige anvendelser. Cole-Parmer™ PVC-slange med Luer-ender er ekstremt fleksibel, gennemsigtig og modstandsdygtig over for oxidation, bakterier og en bred vifte af kemikalier.
  • Højtryksrør har luer-fittings i hver ende— han-luer lok x hun-luer
  • Varierende længder fra 10 til 48 tommer.
  • Steriliser af ETO
Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.5 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 3.17 mm
Samlet længde (metrisk) 61 cm
Emballagemængde 5 Pakke
Sterilitet Steril
Maksimalt tryk 500 psi