Få mere at vide
BRAND™ Fitting for Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
15 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
25 to 50 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Til brug med (udstyr) | 15 mL Dr. Schilling Pattern Automatic Burette |
| Inkluderer | Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp |
| Type | Buret Fitting |