Få mere at vide
Epredia™ FITC Protein Blocking Agent (PBA)
Artikelnummer. 12603947 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
6 ml
Pakningsstørrelse:
6ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12603947 6 ml 6ml
1 options
Artikelnummer. 12603947 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TA006PBA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    234.28 DKK / 6ml
    Spare 66.72 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Bloker uspecifik antistofbinding af primær reagens med Epredia™ FITC Protein Blocking Agent (PBA)
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Blokerer ikke-specifik antistof (protein) binding af primær reagens
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved 2° -8 °C.
Anbefalet til: Fluorescensmikroskopi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 mL
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C.
Mængde 6 ml