Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Mængde | 1 mg |
| Til brug med (applikation) | Purple Solid. Soluble in DMSO (>10 mg/mL). |
| Mål | FITC-geldanamycin |
| Type | Geldanamycin |
| Etiket eller farvestof | FITC |