Få mere at vide
Thermo Scientific™ FitBag™ Trypton Soya Bouillon (TSB)
Artikelnummer. 15755463
Mængde:
10 x 9.0 L
20 x 4.5 L
30 x 2.7 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 30
Artikelnummer. 15755463
Brand: Thermo Scientific™ DF0129B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forkort dit arbejdsflow med 2,7 L, 4,5 L eller 9 L medieposer, der er nemme at forberede: klar på 5 til 10 minutter, mens segmenteret struktur tillader forfyldning.
Spar tid ved at forberede et meget nærende alsidigt medium, der understøtter kræsen organismevækst ved hjælp af Thermo Scientific™ FitBag™ Trypton Soya Bouillon (TSB). Det bestrålede medium leveres i lette, gennemsigtige plastikposer, —tilsæt blot vand, og mediet er klar til brug. Posens segmenterede struktur tillader forfyldning, så du kan rekonstituere på to minutter, når det er nødvendigt. Tilgængelig i 2,7L, 4,5L eller 9L størrelser for at passe til din arbejdsgang, medium kan dispenseres gennem udløbsrøret efter behov. Tryptone Soya Bouillon er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i internationale farmakopéer.
Forkort din arbejdsgang med FitBag UVM1 bouillon. FitBag Enrichment Media er hurtige, nemme at forberede og meget tilpasningsdygtige til laboratoriearbejdsgange og automatiseret udstyr, såsom fortyndere. Der kræves ikke yderligere tillæg.
Omkostningseffektiv: intet behov for vejning af medier eller sterilisering, hvilket reducerer byrden ved medieforberedelse, hvilket frigør ressourcer og udstyr.
Fleksibel: segmenteret struktur tillader avanceret forberedelse ved at fylde et segment med deioniseret vand, hvorfra FitBag Enrichment Media kan rekonstitueres inden for to minutter. Forsteriliseret vand kan også tilsættes under aseptiske forhold.
Nem at bruge: Fyld og slip med minimal træning.
Energibesparelse:
gammabestrålet, hvilket eliminerer behovet for dyr termisk behandling.
Sikker: eliminer håndtering af glasvarer, vejning af dyrkningsmedier og behovet for at tilføje supplerende reagenser. Tomme poser kan bortskaffes sammen med normalt laboratorieaffald.
  • Reducerer spild: uforberedt FitBag Enrichment Media kan opbevares i op til 24 måneder. Rehydrerede medier har en holdbarhed på 10 dage.
Kvalitet garanteret: i overensstemmelse med ISO 11133 og ISO 7218. Kvalitetscertifikater er tilgængelige for hver batch, hvilket reducerer den nødvendige QC-test.
Pladsbesparende:
praktisk pakket i flade æsker, FitBag Enrichment Media fylder relativt lidt sammenlignet med forberedte medier og kan sammensættes efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt FitBag Trypton Soya Bouillon (TSB)
Format Bekvemmelighedsformat
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 20 x 4.5 L
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis