Få mere at vide
3M™ Fit test-løsning til FT-12
Artikelnummer. 31921339 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
55 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31921339 55 mL
1 options
Artikelnummer. 31921339 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100335089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2047.40 DKK
    1208.30 DKK / Pakke med 6
    Spare 839.10 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Erstatningstestløsninger til brug med 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus Kits FT-10 (Sweet) og FT-30 (Bitter). Valget mellem det bittere og det søde testsæt er personligt, men en lille procentdel af befolkningen kan ikke opdage sakkarin, og i så fald må den bitre test bruges.
  • Testsæt og tilbehør designet til at hjælpe din organisation med at opfylde de regulatoriske krav til pasningstest for tætsiddende åndedrætsværn.
  • Produkterne kan bruges til at validere ansigt-til-åndedrætsværn-forsegling på enhver engangs åndedrætsværn eller halvmaske-åndedrætsværn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tilpasningstestløsning
Engangs Begrænset brug
Filtertype Ingen
Med udåndingsventil Nej
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Til brug med (udstyr) FT-12
Type (løsning) Fedt