Få mere at vide
Fisherbrand™ Zipper Seal Sample Bag
Artikelnummer. 10613771 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
:
4mil; 8L x 5 in. W (20 x 13cm)
Artikelnummer.
10613771 4mil; 8L x 5 in. W (20 x 13cm)
1 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10613771
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Zipper-locking feature securely seals bags
  • Durable, transparent polyethylene
  • Ideal for collecting, storing, and protecting laboratory specimens and samples easily and conveniently
  • Clear, print-free surface lets user mark and label each bag separately
Not suggested for use with liquids