Få mere at vide
Fisherbrand™ Lynlåsforsegling prøveposer
Artikelnummer. p-32048 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
3 x 2 tommer. (7 x 5 cm)
8 x 5 tommer. (20 x 13 cm)
Tykkelse (engelsk):
2 mil
4 mil
Materiale:
LDPE
Artikelnummer. 13554530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lynlås-låsefunktion forsegler poser sikkert
  • Holdbar, gennemsigtig polyethylen
  • Ideel til at indsamle, opbevare og beskytte laboratorieprøver og prøver nemt og bekvemt
  • Klar, printfri overflade lader brugeren mærke og mærke hver pose separat
Ikke anbefalet til brug med væsker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5 oz.
Lukketype Lynlåsforsegling
Farve Klar
Materiale LDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 100
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 3 x 2 tommer. (7 x 5 cm)
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5 cm