Få mere at vide
Fisherbrand™ Lynlåsforsegling prøveposer
Artikelnummer. 13554530 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
3 x 2 tommer. (7 x 5 cm)
8 x 5 tommer. (20 x 13 cm)
Tykkelse (engelsk):
2 mil
4 mil
Materiale:
LDPE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (engelsk) Materiale
13554530 3 x 2 tommer. (7 x 5 cm) 2 mil LDPE
30564745 8 x 5 tommer. (20 x 13 cm) 4 mil LDPE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13554530
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lynlås-låsefunktion forsegler poser sikkert
  • Holdbar, gennemsigtig polyethylen
  • Ideel til at indsamle, opbevare og beskytte laboratorieprøver og prøver nemt og bekvemt
  • Klar, printfri overflade lader brugeren mærke og mærke hver pose separat
Ikke anbefalet til brug med væsker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Lynlåsforsegling
Farve Klar
Materiale LDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 100
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 3 x 2 tommer. (7 x 5 cm)
Længde (engelsk) 3 tommer
Bredde (engelsk) 2''
Kapacitet (engelsk) 5 oz.
Længde (metrisk) 7 cm
Bredde (metrisk) 5 cm