Få mere at vide
Fisherbrand™ Write-On Tape
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3012902 Shop alle Fisherbrand produkter
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
1,5 tommer
Længde (engelsk):
14 yd.
60 yd.
Artikelnummer. 17807301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klæber sig til glas, plast, papir og træ.
  • Kan bruges i temperaturer fra -23 °C til +121 °C (-9 F °til +250 °F)
  • Velegnet til brug i autoklaver, køleskabe, dybfryser, sterilisatorer og inkubatorer
  • Markeres nemt med blyant, kuglepen, kuglepen og de fleste tuschtuscher
  • Fjernes uden rester
  • Modstår olie, vand og syre
Tekniske data
Farve Hvid
Format Tape
Produkttype Write-On™ Tape
Til brug med (applikation) Autoklave, Køle/fryseskab, Sterilisator, Inkubator
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -9 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Længde (engelsk) 60 yd.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer