Beskrivelse
- Kan bruges i temperaturer fra -23 °C til +121 °C (-9 F °til +250 °F)
- Velegnet til brug i autoklaver, køleskabe, dybfryser, sterilisatorer og inkubatorer
- Markeres nemt med blyant, kuglepen, kuglepen og de fleste tuschtuscher
- Fjernes uden rester
- Modstår olie, vand og syre
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Format | Tape |
| Produkttype | Write-On™ Bånd |
| Til brug med (applikation) | Autoklave, Køle/fryseskab, Sterilisator, Inkubator |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -9 til 250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -23 °C til +121 °C |
| Længde (engelsk) | 14 yd. |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |