Få mere at vide
Fisherbrand™ Write-On Tape
Artikelnummer. 17807301 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
1,5 tommer
Længde (engelsk):
14 yd.
60 yd.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Længde (engelsk)
17807301 0,5 tommer 60 yd.
17897291 1,5 tommer 14 yd.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17807301
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Klæber sig til glas, plast, papir og træ.
  • Kan bruges i temperaturer fra -23 °C til +121 °C (-9 F °til +250 °F)
  • Velegnet til brug i autoklaver, køleskabe, dybfryser, sterilisatorer og inkubatorer
  • Markeres nemt med blyant, kuglepen, kuglepen og de fleste tuschtuscher
  • Fjernes uden rester
  • Modstår olie, vand og syre
Tekniske data
Farve Hvid
Format Tape
Produkttype Write-On™ Bånd
Til brug med (applikation) Autoklave, Køle/fryseskab, Sterilisator, Inkubator
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -9 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Længde (engelsk) 60 yd.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer