Indeholder
Skruelukker uden foring af polypropylen
Højere temperaturbestandighed end LDPE eller HDPE.
- Håndter op til 135 °C (275 °F) i korte perioder og 100 °C (212 °F) kontinuerligt
- Skørhedstemperatur på 0 °C (32 °F)
- Stive vægge
- Fremragende kemisk resistens
- Kan steriliseres ved alle normale metoder, undtagen tør varme og stråling
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Krukke PP Naturlig 8 oz |
| Diameter (engelsk) | 3,5 tommer |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af laboratorieprøver, forsyninger eller pulver |
| Inkluderer | Polypropylen linerless skrue lukning |
| Materiale | Polypropylen |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 135 °C |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 275 °F |
| Vis mere |