Få mere at vide
Fisherbrand™ Bredformede porcelænsdigler
Artikelnummer. p-4018244 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
17 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
32 mm
41 mm
50 mm
61 mm
76 mm
84 mm
102 mm
Højde (metrisk):
20 mm
26 mm
31 mm
37 mm
46 mm
52 mm
60 mm
Vægt (metrisk):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Artikelnummer. 13409719
Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen udvendig bundflade og kant
Ordreinfo
Covers fås separat
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 1.75mm
Vægt (metrisk) 10 g
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Produkttype Digel