Få mere at vide
Fisherbrand™ Bredformede porcelænsdigler
Artikelnummer. 13449719 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 ml
17 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
32 mm
41 mm
50 mm
61 mm
76 mm
84 mm
102 mm
Højde (metrisk):
20 mm
26 mm
31 mm
37 mm
46 mm
52 mm
60 mm
Vægt (metrisk):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Vægt (metrisk) unitSize
13449719 100 ml 76 mm 46 mm 55 g Pakke med 6
13409719 8 ml 32 mm 20 mm 10 g Pakke med 6
13419719 17 ml 41 mm 26 mm 17 g Pakke med 6
13429719 30 ml 50 mm 31 mm 26 g Pakke med 6
13439719 50 ml 61 mm 37 mm 35 g Pakke med 6
13469719 250 ml 102 mm 60 mm 124 g Pakke med 6
13459719 150 ml 84 mm 52 mm 90 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Artikelnummer. 13449719
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Opvarmnings- og afkølingshastigheder bør ikke overstige 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen udvendig bundflade og kant
Ordreinfo
Covers fås separat
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 2.3mm
Vægt (metrisk) 55 g
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 76 mm
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype Digel