Få mere at vide
Fisherbrand™ Bredformede porcelænsdigler
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
17 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
32 mm
41 mm
50 mm
61 mm
76 mm
84 mm
102 mm
Højde (metrisk):
20 mm
26 mm
31 mm
37 mm
46 mm
52 mm
60 mm
Vægt (metrisk):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1150 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 2.2mm |
| Vægt (metrisk) | 35 g |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 61 mm |
| Højde (metrisk) | 37 mm |
| Produkttype | Digel |