Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1150 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 2mm |
| Vægt (metrisk) | 26 g |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Højde (metrisk) | 31 mm |
| Produkttype | Digel |