Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejetragte
Artikelnummer. p-22868 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
25 mm
Artikelnummer. 17814532
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vejeskål og prøveoverføringstragt i én.
  • Borosilikatglastragte med tilspidsede hældehalse hjælper med mikrooverførsel af faste stoffer og væsker
  • Ingen vugge eller bevægelse, mens den vejer —flad bund, holder tragten stabil, mens den er på balance
  • Brug i temperaturer til 454 °C (849 °F)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 25 mm
Diameter (metrisk) stilk 10,25 mm (OD); 8,12 mm (ID)
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 55 mm
Til brug med (applikation) Anvendes til mikrooverførsel af faste stoffer og væsker
Maks. Temperatur (engelsk) 849 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 454 °C
Produkttype Vejetragt