Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejetragte
Artikelnummer. 17814532 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
25 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst
17814532 25 mm
12719376 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17814532
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Vejeskål og prøveoverføringstragt i én.
  • Borosilikatglastragte med tilspidsede hældehalse hjælper med mikrooverførsel af faste stoffer og væsker
  • Ingen vugge eller bevægelse, mens den vejer —flad bund, holder tragten stabil, mens den er på balance
  • Brug i temperaturer til 454 °C (849 °F)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 25 mm
Diameter (metrisk) stilk 10,25 mm (OD); 8,12 mm (ID)
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 55 mm
Til brug med (applikation) Anvendes til mikrooverførsel af faste stoffer og væsker
Maks. Temperatur (engelsk) 849 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 454 °C
Produkttype Vejetragt