Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejetragte
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
25 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 25 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 10,25 mm (OD); 8,12 mm (ID) |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 55 mm |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til mikrooverførsel af faste stoffer og væsker |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 849 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 454 °C |
| Produkttype | Vejetragt |