Få mere at vide
Fisherbrand™ Vask flasker med justerbar sprøjte
Artikelnummer. 11795873 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
240 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11795873 1000 mL Hver
11714356 240 mL Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795873
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndter varme/kolde, vandige/opløsningsmiddelbaserede opløsninger
Håndter varme/kolde, vandige/opløsningsmiddelbaserede opløsninger vha Fisherbrand™ Vask flasker med justerbar sprøjte.
Fuldt justerbart sprøjtemønster: 'fin tåge' for TLC plader; 'nål' til skylning af glasvarer; 'big stream' til kraftig stråle, der er nødvendig for at vaske filtre.
  • Flasken er lavet af polyethylen med høj densitet
  • Sprøjten er af polypropylen
  • Trigger muliggør enhåndsstyret levering med let tryk
  • Indgraverede markeringer viser, hvor meget væske der er tilbage
  • Squat-formen optager lidt bænkplads og sikrer et lavt tyngdepunkt
Specifica
Volumen 33,8 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Hvid
Oversigt
Dip-tube har et let tilgængeligt filter for at forhindre tilstopning. Dobbelthovedet design med sidefyldningsåbning sikrer forureningsfrie løsninger.
Inkluderer Justerbar polypropylen sprøjte
Materiale HDPE
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Gevind
Højde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (engelsk) 10,25''.
Højde (engelsk) 4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse Til 1000 ml flaske
Diameter (metrisk) 21.59 cm
Lukketype Gevind
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Form Squat
Engangs Genanvendelig
Produkttype Sprayflaske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.