Få mere at vide
Fisherbrand™ Vask flasker med justerbar sprøjte
Artikelnummer. 11714356 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
240 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11714356 240 mL Pakke med 3
11795873 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11714356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    168.27 DKK / Pakke med 3
    Spare 53.73 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndter varme/kolde, vandige/opløsningsmiddelbaserede opløsninger
Håndter varme/kolde, vandige/opløsningsmiddelbaserede opløsninger vha Fisherbrand™ Vask flasker med justerbar sprøjte.
Fuldt justerbart sprøjtemønster: 'fin tåge' for TLC plader; 'nål' til skylning af glasvarer; 'big stream' til kraftig stråle, der er nødvendig for at vaske filtre.
  • Flasken er lavet af polyethylen med høj densitet
  • Sprøjten er af polypropylen
  • Trigger muliggør enhåndsstyret levering med let tryk
  • Indgraverede markeringer viser, hvor meget væske der er tilbage
  • Squat-formen optager lidt bænkplads og sikrer et lavt tyngdepunkt
Tekniske data
Volumen 8 oz., 240 ml
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Hvid
Inkluderer Justerbar polypropylen sprøjte
Materiale HDPE
Mængde 3/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Gevind
Højde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (engelsk) 4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse Til 240 ml flaske
Diameter (metrisk) 20.955 cm
Lukketype Gevind
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Squat
Engangs Genanvendelig
Produkttype Sprayflaske