Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortexer mixer
Artikelnummer. 17801682 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
3,7 mm
Artikelnummer. Orbit
17801682 3,7 mm
1 options
Artikelnummer. 17801682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2467.47 DKK
    1411.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 1056.39 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Vortexeren er en multifunktionel og maksimal bekvemmelighedsenhed. Denne slanke og moderne designet vortex-mixer er i stand til at opfylde blandekravene i de mest populære reagensglas, der bruges i nutidens laboratorium, uden at det er nødvendigt at skifte blandehovedenheder ud.
  • Krop lavet af slidstærkt ABS til at modstå de mest almindeligt anvendte kemikalier og er let at rengøre
  • Uendelig justerbar hastighedsdrejeknap giver dit valg af hastighedskontrol
  • Stabile elastomere enhedsfødder, giver vibrationsdæmpning og forhindrer bevægelse under drift
  • Innovativt hoved kan fjernes til rengøringsformål
  • US Design Patent No. D787.085, US Utility Patent No. 9895670
Hovedstykkets kapacitet:
  • Midterpudeområde til håndholdt blanding
  • Analyseplade x 1 (anvendes med fastholdelsessnore)
  • 25/50 ml koniske rør x 2 (vandret monteret)
  • 15 mL koniske rør x 2 (vandret monteret)
  • 5 mL rør x 2 (vandret monteret i samme opbevaringsrum som 15 mL)
  • 1,5/2 mL mikrofugerør x 4 (lodret monteret)
  • 0,5 ml mikrofugerør x 6 (lodret monteret)
  • 0,2 mL mikrofugerør (striprør) x 24 (lodret monteret)
Tekniske data
Orbit 3,7 mm
Bæreevne (metrisk) 50 ml koniske rør
Hastighedsområde 0 til 3000 rpm
Spænding 220/240 V
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 40 °C
Watt 74 W
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, CSA, RoHS3, UKCA, WEEE
Stiktype CE
Frekvens 50/60 Hz
Materiale ABS-plast
Dimensioner (L x B x H) 6,7 x 7,5 x 7,8 tommer. (17,1 x 19 x 19,7 cm)
Højde (engelsk) 7,8 tommer
Højde (metrisk) 19.7 cm
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 17.1 cm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Bredde (metrisk) 19 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 11 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5 kg
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Farve Blå
Model- Vortexer mixer, blå
Til brug med (udstyr) Flere rørstørrelser, analyseplader og kar
Inkluderer Vortexer enhed, multi-hoved, central pude (3 Pk.), fastholdelsesledninger (3 Pk.), 220 V-240 V CE ledning
Driftstilstande intermitterende, slukket, kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 5 års garanti