Description
Ideel til at beskytte besøgende i industrielle eller medicinske omgivelser.
- Økonomiske sikkerhedsbriller
- 100 % slagfast polykarbonat wrapround unilens design med blå stænger
- Klar linse absorberer> 99,9% af skadeligt UV-lys
- Ubelagt linse
- Passer over de fleste briller
Compliance
Møde ANSI™ Z87.1-2010 standarder.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Møder ANSI Z87.1-2003 standarder. |
| Linsebelægning | Ubelagt |
| Ramme farve | Blå |
| Tempel stil | Ikke justerbar længde |
| Linse materiale | Polycarbonat |