Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglas med skruer
Artikelnummer. 17859373 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Farve:
Klar
Farve (forsegling):
Blå/hvid
Septum:
Rød PTFE/Hvid Silikone
Artikelnummer. Markeringssted Farve Farve (forsegling) Septum
17859373 Ja Klar Blå/hvid Rød PTFE/Hvid Silikone
1 options
Artikelnummer. 17859373
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge ™Fisherbrands bekvemmelighedssæt til hætteglas. Hvert sæt indeholder 100 klare eller ravgule hætteglas og 100 gevindhætter med formonterede skillevægge.
  • Spar tid under prøveforberedelse
  • Reducer risikoen for kontaminering
  • Usamlede sæt
    • Inkluder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen
  • Klare bakker gør det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Farve (forsegling) Blå/hvid
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Septum Rød PTFE/Hvid Silikone
Uddannet Ja
Gradueringer 0,5, 1,0 og 1,5 ml
Inkluderer Hætteglas og lukninger
nr. pr. pakke 100
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Volumen (metrisk) rest <170μ L
Grundstil Flad bund
Produktlinje Fisherbrand
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Diameter (metrisk) hul 6 mm
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Skrue-gevind-autosampler bekvemmelighedssæt til flaskeflaske