Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pipettepumpe
Artikelnummer. p-4767486 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15239805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Pipetfylder med nem énhåndsbetjening giver nøjagtig titrering. Farvekodet for nem identifikation.
  • Fremstillet af højkvalitets polyethylen
  • Accepterer glas og serologiske pipetter
  • Ideel til sæbe- og syretitrering
  • Tydelige markeringer gør måling let
  • 10 ml pipette markeret i intervaller på 0,10 ml
  • 25 ml pipette markeret i intervaller på 0,20 ml
  • Roterende fingerhjul trækker eller dispenserer væske
  • Sidehåndtaget gør det muligt at dispensere hele indholdet hurtigt
25mL passer til både 10mL og 25mL pipetter
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Polyethylen
Type Pipettecontroller
Volumen (metrisk) 10 mL