Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pipettepumpe
Artikelnummer. 15239805 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15239805 Grøn 10 mL Hver
15229805 Rød 25 mL -
15209805 Blå 2 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239805
Anmodning om tilbud på større mængder
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pipetfylder med nem énhåndsbetjening giver nøjagtig titrering. Farvekodet for nem identifikation.
  • Fremstillet af højkvalitets polyethylen
  • Accepterer glas og serologiske pipetter
  • Ideel til sæbe- og syretitrering
  • Tydelige markeringer gør måling let
  • 10 ml pipette markeret i intervaller på 0,10 ml
  • 25 ml pipette markeret i intervaller på 0,20 ml
  • Roterende fingerhjul trækker eller dispenserer væske
  • Sidehåndtaget gør det muligt at dispensere hele indholdet hurtigt
25mL passer til både 10mL og 25mL pipetter
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Polyethylen
Type Pipettecontroller
Volumen (metrisk) 10 mL