Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pipettepumpe
Artikelnummer. 15229805 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15229805 Rød 25 mL -
15239805 Grøn 10 mL Hver
15209805 Blå 2 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15229805
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Pipetfylder med nem énhåndsbetjening giver nøjagtig titrering. Farvekodet for nem identifikation.
  • Fremstillet af højkvalitets polyethylen
  • Accepterer glas og serologiske pipetter
  • Ideel til sæbe- og syretitrering
  • Tydelige markeringer gør måling let
  • 10 ml pipette markeret i intervaller på 0,10 ml
  • 25 ml pipette markeret i intervaller på 0,20 ml
  • Roterende fingerhjul trækker eller dispenserer væske
  • Sidehåndtaget gør det muligt at dispensere hele indholdet hurtigt
25mL passer til både 10mL og 25mL pipetter
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Polyethylen
Type Pipettecontroller
Volumen (metrisk) 25 mL