Få mere at vide
Fisherbrand™ Ubrydelige dækglas
Artikelnummer. 10452765 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10452765 Ea. Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10452765
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plast; klar, ikke-krølle
  • Plast (presset polyvinylchlorid)
  • Klar
  • Ikke-krøller
  • 0,17 til 0,25 mm tyk
Ordreinfo
Pakke med 1000 dækglas i æsker med 100 stk
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Materiale Presset PVC
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Tykkelse (metrisk) 0,17 til 0,25 mm
Mængde Ea.